Learn More
THZ2, MedChemExpress
Código de producto. 16497777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497777 5 mg 5 miligramos
16465796 100 mg 100 miligramos
16455058 10 mg 10 miligramos
16431297 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12280
MedChemExpress THZ2 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 13.9 nM.
THZ2 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 13.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THZ2
Forma física Powder
CAS 1604810-84-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H28ClN7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 21.67 mg/mL (38.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C1)C5=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C5
Peso molecular (g/mol) 566.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.05
Porcentaje de pureza 95.0%