Learn More
THZ1-R, MedChemExpress
Código de producto. 16483927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483927 50 mg 50 miligramos
16450468 5 mg 5 miligramos
16441909 1 mg 1 miligramo
16427786 100 mg 100 miligramos
16418008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19988
MedChemExpress THZ1-R is a non-cysteine reactive analog of THZ1 which displays diminished activity for CDK7 inhibition. THZ1-R binds to CDK7 with a Kd of 142 nM.
THZ1-R is a non-cysteine reactive analog of THZ1 which displays diminished activity for CDK7 inhibition. THZ1-R binds to CDK7 with a Kd of 142 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THZ1-R
Forma física Powder
CAS 1621523-07-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H30ClN7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.03 mM)
SMILES ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(CCCN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54
Peso molecular (g/mol) 568.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.07
Porcentaje de pureza 97.96%