Learn More
THZ1, MedChemExpress
Código de producto. 16497966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497966 100 mg 100 miligramos
16448248 10 mg 10 miligramos
16430698 5 mg 5 miligramos
16424137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY80013
MedChemExpress THZ1 is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
THZ1 is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THZ1
Forma física Solid
CAS 1604810-83-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H28ClN7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (176.66 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54
Peso molecular (g/mol) 566.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.05
Porcentaje de pureza 95.58%