Learn More
Thyroxine sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16473348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473348 10 mg 10 miligramos
16456077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101406
MedChemExpress Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thyroxine sulfate
CAS 77074-49-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11I4NO7S
Cantidad 10 mg
Sinónimo T4 Sulfate
Información de solubilidad DMSO : 140 mg/mL (163.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(OS(=O)(O)=O)C(I)=C2)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 856.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 856.93
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism