Learn More
Éster de tiroxina etílica, TRC
Código de producto. 30134529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134529 2.5 g 2.50 g
30006276 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4256202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76353-71-4
Fórmula molecular C17 H15 I4 N O4
Peso molecular (g/mol) 804.92
Sinónimo L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, ethyl ester, L-Thyroxine ethyl ester, Thyroxine ethyl ester
Nombre IUPAC etil(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodofenilo] propanoato
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thyroxine Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15I4NO4/c1-2-25-17(24)14(22)5-8-3-12(20)16(13(21)4-8)26-9-6-10(18)15(23)11(19)7-9/h3-4,6-7,14,23H,2,5,22H2,1H3/t14-/m0/s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 804.718