Learn More
Tiroxina 4'-O-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 17984785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984785 5 mg 5 miligramos
17942825 10 mg 10 miligramos
17973935 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4256305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21462-56-6
Fórmula molecular C21H19I4NO10
Peso molecular (g/mol) 952.99
Sinónimo 4-[4-[(2S)-2-Amino-2-carboxyethyl]-2,6-diiodophenoxy]-2,6-diiodophenyl β-D-Glucopyranosiduronic ccAcid, Levothyroxine Phenolic Glucuronide, (S)-4-[4-(2-Amino-2-carboxyethyl)-2,6-diiodophenoxy]-2,6-diiodophenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, L-Thyroxine Glucuronide, Thyroxine Glucuronide;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]-2,6-diiodofenoxi]-2,6-diiodofenoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)OC2=CC(=C(C(=C2)I)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)C(=O)O)O)O)O)I)I)C[C@@H](C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thyroxine 4'-O-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19I4NO10/c22-8-1-6(3-12(26)19(30)31)2-9(23)16(8)34-7-4-10(24)17(11(25)5-7)35-21-15(29)13(27)14(28)18(36-21)20(32)33/h1-2,4-5,12-15,18,21,27-29H,3,26H2,(H,30,31)(H,32,33)/t12-,13-,14-,15+,18-,21+/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 952.7188
Porcentaje de pureza >95%