Learn More
Tiroxina (estándar de referencia 100% puro T4 (libre de T3)), TRC
Código de producto. 30134452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134452 5 mg 5 miligramos
30135755 25 mg 25 miligramos
18083520 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4256505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-48-9
Fórmula molecular C15 H11 I4 N O4
Peso molecular (g/mol) 776.87
Sinónimo Thyroxine, L- (8CI), (-)-Thyroxine, 3,3',5,5'-Tetraiodo-L-thyronine, Henning, L-T4, L-Thyroxin, L-Thyroxine, Levothyroxine, Levotiron, NSC 36397, T4, T4 (hormone), THX, Tetraiodothyronine, Thyrax, Thyreoideum, Thyroxin, Thyroxinal, Thyroxine, L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levothyroxine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.6867