Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Código de producto. 16484066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484066 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16484066 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1529
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Especificaciones
Pureza 99.16%
CAS 24769-58-2
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 363.37 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo TRH-OH