Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Código de producto. 16459598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459598 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16459598 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1529
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Tekniske data
Pureza 99.16%
CAS 24769-58-2
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 363.37 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo TRH-OH
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.