Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Specifications
Specifications
| Pureza | 99.16% |
| CAS | 24769-58-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 363.37 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | TRH-OH |