Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para la hormona estimulante de la tiroides humana
Descripción
Las cuatro hormonas de la glucoproteína humana, la gonadotropina coriónica (CG), la hormona luteinizante (LH), la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH), son dímeros que se componen de subunidades alfa y beta que se asocian no covalentemente. Las subunidades alfa de estas hormonas son idénticas; sin embargo, sus cadenas beta son únicas y otorgan especificidad biológica. La proteína codificada por este gen es la subunidad alfa y pertenece a la familia de la cadena alfa de las hormonas de la glucoproteína.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01215, P01222 |
| Intervalo del ensayo | De 2,744 a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 1081, 7252 |
| Símbolo de gen | CGA, TSHB |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |