missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Thyroid Peroxidase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17848882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17848882 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17848882 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5142794

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Additional Information: This antibody is expected to recognize reported isoforms a (NP_000538.3), b (NP_783650.1), d (NP_78652.1), and e (NP_783653.1). This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:16,000.

Thyroid Peroxidase is a gene that encodes for a membrane-bound glycoprotein, which functions as an enzyme and plays a crucial role in the proper functioning of the thyroid gland. This protein is responsible for the iodination of tyrosine residues in thyroglobulin and the formation of phenoxy-ester between pairs of iodinated tyrosines, which leads to the production of thyroid hormones such as thyroxine and triiodothyronine. Mutations in this gene are known to cause several disorders related to thyroid hormone production, including congenital hypothyroidism, congenital goiter, and thyroid hormone organification defect IIA. Several transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene, but the full-length nature of some variants remains undetermined. Diseases associated with TPO include Thyroid Dyshormonogenesis 2A and Congenital Hypothyroidism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroid Peroxidase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TPO
N.º de referencia del gen P07202
Alias de gen EC 1.11.1; LOW QUALITY PROTEIN: thyroid peroxidase; MSA; TDH2A; thyroid microsomal antigen; thyroid peroxidase; thyroid peroxidase (332 AA); thyroperoxidase; TPO; TPX; TPXEC 1.11.1.8
Símbolos de los genes TPO
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-TRHVIQVSNEVVTDD.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.