Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para peroxidasa tiroidea humana
Descripción
La peroxidasa tiroidea es una proteína transmembranal de 107 kDa que contiene un grupo prostético hemo y está presente en la superficie apical de las células foliculares de tiroides. Es la principal enzima involucrada en la síntesis de la hormona tiroidea. Los tumores tiroideos malignos exhiben una anomalía en la peroxidasa tiroidea que resulta en una menor afinidad de los anticuerpos. Este anticuerpo puede ser una ayuda útil en la diferenciación entre los tumores tiroideos benignos y malignos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07202 |
| Intervalo del ensayo | De 0,41 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 7173 |
| Símbolo de gen | TPO |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |