Learn More
MedChemExpress Thymus peptide C
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 316791-23-8 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |