Learn More
Thermo Scientific™ Thymopentin, 99+%
Reduces endocrine responses
106.00€
CAS 69558-55-0
Color White
Pureza ≥99%
Formato Powder
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15454039
SDS Ver documentos
Thermo Scientific™
J61431.MB
25mg
106.00€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
69558-55-0
≥99%
Store at -20°C
White
Powder
Especificaciones
≥99%
White
Powder
Thymopentin
69558-55-0
Store at -20°C
679.776