Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymopentin, 99+%
Código de producto. 15454039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454039 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15454039 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61431.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Reduces endocrine responses
Reduces endocrine responses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69558-55-0
Especificaciones
Pureza ≥99%
Color White
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Polvo
Peso molecular 679.776
Tipo de producto Thymopentin