Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftalexona
Código de producto. 11313106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313106 5 g 5 g
11303106 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313106 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L10962.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1913-93-5 | C38H44N2O12 | 720.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1913-93-5
Fórmula molecular C38H44N2O12
Peso molecular (g/mol) 720.77
Número MDL MFCD00001619
Clave InChI AGXCADFSYJNMEG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo thymolphthalexone, thymolphthalein complexon, thymolphthalein complexone, thymolphthalexon, thymolphthalein-3,3'-bismethyliminodiacetic acid, 3-1-3-bis carboxymethyl amino methyl-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-6-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl methyl carboxymethyl amino acetic acid, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl glycine, thymophthalexon, 3',3-bis n,n-di carboxymethyl aminomethyl thymolphthalein, 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene methylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 112918
Nombre IUPAC 2-[({3-[1-(3-{[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)azaniumyl]methyl}-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-6-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl}methyl)(carboxymethyl)azaniumyl]acetate
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymolphthalexone
Cantidad 5 g
Beilstein 1339087
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.78