Learn More
Timolftaleína, TRC
Código de producto. 30003359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003359 100 mg 100 miligramos
30135605 5 g 5 g
30137971 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT413093100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125-20-2
Fórmula molecular C28 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 430.54
Sinónimo 3,3-Bis[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-1(3H)-isobenzofuranone, 2-[(4-Hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)(5-isopropyl-2-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]benzoic acid, 2',2' '-Diisopropyl-5',5' '-dimethylphenolphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-isopropyl-6-methyl)phthalide, 3,3-Bis-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-phenyl)-3H-isobenzofuran-1-one
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona
SMILES CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
Specifications
Nombre del producto químico o material Thymolphthalein
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2144