Learn More
Thymolphthalein, Pure, Solid, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Código de producto. 10766111 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10766111 25 g 25 GR
10696652 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10766111 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1480/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 125-20-2
Fórmula molecular C28H30O4
Peso molecular (g/mol) 430.544
Número MDL 5909
Clave InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Punto de fusión 251°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.53g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Blanco
Cantidad 25 g
Forma física Sólido