Learn More
Sal disódica del ácido monofosfórico de timolftaleína (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymolphthalein Monophosphoric Acid Disodium Salt |
| CAS | 123359-43-3 |
| Fórmula molecular | C28H29Na2O7P •xH2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-[4-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-3-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-4-(phosphonooxy)phenyl]-1(3H)-isobenzofuranone Disodium Salt Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2 |
| SMILES | O=C1OC(C2=C1C=CC=C2)(C3=CC(C(C)C)=C(O)C=C3C)C4=CC(C(C)C)=C(O[P](O[Na])(O[Na])=O)C=C4C |
| Nombre IUPAC | fosfato disódico;[4-[1-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenil];hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 554.481802 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 572.1552 |