Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína, indicador, pura
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151460500
182.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad | 50 g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
125-20-2 | |
430.544 | |
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N | |
31316 | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
C28H30O4 | |
MFCD00005909 | |
TP | |
3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona |
Especificaciones
Thymolphthalein | |
Indicator | |
C28H30O4 | |
18, I, 381 | |
TP | |
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O | |
430.544 | |
430.53 | |
Pure | |
from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue) | |
50 g |
251.0°C to 253.0°C | |
125-20-2 | |
MFCD00005909 | |
15, 9556 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone | |
Auténtico | |
3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona | |
31316 | |
1% max. | |
Frasco de vidrio | |
Blanco | |
Polvo cristalino fino |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472946 | Certificado de análisis | 26/05/2025 | 151460500,151460100 |
A0398119 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 151460500,151460100,151462500 |
A0450470 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 151460500,151460100,151462500 |
A0394528 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 151460500,151460100,151462500 |
A0405103 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 151460500,151460100,151462500 |