Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína
Código de producto. 11476420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476420 50 g 50 g
11466420 10 g 10 g
11486420 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476420 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B23896.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La timolftaleína actúa como indicador de pH, como reactivo para la sangre después de descolorar la solución alcalina hirviendo con polvo de cinc.
Solubilidad
Soluble en alcohol, acetona y también soluble en álcalis diluidos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-20-2
Fórmula molecular C28H30O4
Peso molecular (g/mol) 430.544
Número MDL MFCD00005909
Clave InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymolphthalein
Punto de fusión 251°C to 253°C
Cantidad 50 g
Beilstein 359413
Índice Merck 14,9401
Información de solubilidad Soluble in alcohol,acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.55