Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timolftaleína, solución al 0,05 % p/v en etanol
Código de producto. 11348977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348977 100 mL 100 ml
11440161 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348977 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038706.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-20-2
Fórmula molecular C28H30O4
Peso molecular (g/mol) 430.544
Número MDL MFCD00005909
Clave InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-2-benzofuran-1-ona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymolphthalein
Nombre de nota 0.05% w/v solution in ethanol
Beilstein 359413
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.55
Presión de vapor 57 hPa (150mm Hg) at 20°C
Densidad 0.92
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Forma física Líquido
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas