Learn More
Timol, TRC
Código de producto. 30132608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132608 50 g 50 g
30012862 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT41300050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-83-8
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol, Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Thymol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzene, 2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylbenzene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 3-Hydroxy-p-cymene, 3-Methyl-6-isopropylphenol, 5-Methyl-2-isopropyl-1-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol, 6-Isopropyl-3-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol, Apiguard, NSC 11215, NSC 47821, NSC 49142, T 0501, Thyme camphor, Thymol Chrystals, m-Thymol, p-Cymen-3-ol
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045