Learn More
Timol O-(beta)-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymol O-b-D-Glucuronide |
| CAS | 7702-71-8 |
| Fórmula molecular | C16H22O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O7/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)22-16-13(19)11(17)12(18)14(23-16)15(20)21/h4-7,11-14,16-19H,1-3H3,(H,20,21)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=C(C(C)C)C=CC(C)=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-isopropil-5-metilfenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.14 |