Learn More
timol, Mikromol™
Código de producto. 17943406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943406 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17943406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0364.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Timol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol
CAS 89-83-8
Nombres de analitos o componentes Thymol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 150.22
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150,1045 g/mol