Learn More
Timol, LoGiCal
Código de producto. 30462595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462595 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462595 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0364.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol
CAS 89-83-8
Nombres de analitos o componentes Thymol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilfenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 150.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150,1045 g/mol