Learn More
Timol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10599580 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10599580 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10599580 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1450/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
100g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 89-83-8
Punto de fusión 48°C
Color Blanco
pH 5 to 7
Punto de ebullición 232°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C10H14O
Número MDL 2309
Cantidad 100 g
Sinónimo thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
Clave InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 150.221
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thymol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.