Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica azul de timol
Código de producto. 11446176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446176 250 g 250 g
11426176 10 g 10 g
11436176 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446176 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B23007.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-21-2
Fórmula molecular C27H29NaO5S
Peso molecular (g/mol) 488.57
Número MDL MFCD00151093
Clave InChI OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
Sinónimo Thymol Blue, water soluble
PubChem CID 23692293
Nombre IUPAC sodio; 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenolato
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue sodium salt
Punto de fusión ∼284°C (decomposition)
Beilstein 3861515
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.58
Cantidad 250 g