Learn More
Thymol Blue, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Código de producto. 10696462 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10696462 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10696462 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1470/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 221°C
CAS 76-61-9
Fórmula molecular C27H30O5S
Número MDL 5869
Clave InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 466.592
PubChem CID 65565
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.58g/mol
Envase Glass Jar
Color Marrón
Cantidad 5 g
Forma física Polvo