Learn More
Azul de timol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11468291 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11468291 5 g
1 options
Código de producto. 11468291 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215214105
CAS 62625-21-2
Fórmula molecular C27H29NaO5S
Peso molecular (g/mol) 488.57
Número MDL MFCD00151093
Clave InChI OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
Sinónimo Hymolsulfonphthalein sodium salt
PubChem CID 23692293
Nombre IUPAC 2-{[4-hidroxi-2-metil-5-(propan-2-il)fenil][(1E)-2-metil-4-oxo-5-(propan-2-il)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil}benceno-1-sulfonato de sodio
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.6
Color Naranja
Cantidad 5 g
Forma física Polvo