Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol
Descripción
A sulfonphthalein dye used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Colorante de sulfonftaleína utilizado como indicador de pH.
Solubilidad
Solubilidad en solución de hidróxido sódico 0,1 N, casi transparente. Soluble en alcohol, alcalino diluido, etanol al 0,1 %. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymol Blue |
| Punto de fusión | 223°C (decomposition) |
| Índice Merck | 14,9400 |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.6 |