Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol
Código de producto. 11429317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429317 10 g 10 g
11439317 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429317 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21370.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
A sulfonphthalein dye used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Colorante de sulfonftaleína utilizado como indicador de pH.
Solubilidad
Solubilidad en solución de hidróxido sódico 0,1 N, casi transparente. Soluble en alcohol, alcalino diluido, etanol al 0,1 %. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-61-9
Fórmula molecular C27H30O5S
Peso molecular (g/mol) 466.592
Número MDL MFCD00005869
Clave InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65565
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue
Punto de fusión 223°C (decomposition)
Índice Merck 14,9400
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.6