Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol
Código de producto. 10331311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10331311 5 g Frasco de vidrio 5 g
10697401 10 g Frasco de vidrio 10 g
10288903 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10331311 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 420930050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-61-9
Fórmula molecular C27H30O5S
Peso molecular (g/mol) 466.592
Número MDL MFCD00005869
Clave InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue
Nombre de nota For analysis ACS
Claridad Passes Test
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual Acid range from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow), Alkaline range from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Índice Merck 15, 9555
Color Marrón a verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.58
Grado Reactivo ACS