Learn More
Timol-bD-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymol-b-D-glucopyranoside |
| CAS | 20772-23-0 |
| Fórmula molecular | C16H24O6 |
| Cantidad | 200 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O6/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)21-16-15(20)14(19)13(18)12(7-17)22-16/h4-6,8,12-20H,7H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(C)cc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1573 |