Learn More
Timol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481948 500 g 500 g
11471948 100 g 100 g
11483920 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14563.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El timol se utiliza como conservante en halotano. Actúa como anestésico, antiséptico en el lavado bucal, estabilizador en preparaciones farmacéuticas. Inhibe el crecimiento y la producción de lactato, así como reduce la captación de glucosa celular en las bacterias. Es un ingrediente activo en dentífricos como el eutimol. Se utiliza en el control de los ácaros del género Varroa y evita la fermentación y el crecimiento de moho en las colonias de abejas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-83-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00002309
Clave InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol
Punto de fusión 49°C to 52°C
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Número UN UN2430
Beilstein 1907135
Densidad 0.97
Índice Merck 14,9399
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
pH 5 to 7
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thymol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thymol