Learn More
Thymine, MedChemExpress
Código de producto. 16433429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16433429 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16433429 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010450
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymine
CAS 65-71-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6N2O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (792.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(C)=CN1)=O
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death