Learn More
Timina-alfa,alfa,alfa,6-d4 glicol (mezcla de diastereómeros), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymine Glycol D4 (6-D,methyl-D3) |
| CAS | 132523-94-5 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H4 N2 O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-6-d, dihydro-5,6-dihydroxy-5-(methyl-d3)- (9 CI), Dihydro-5,6-dihydroxy-5-(methyl-d3)-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione-6-d, 5,6-Dihydroxy-5,6-dihydrothymine-α,α,α,6-d4, Thymine glycol-d4, Thymine-α,α,α,6-d4 glycol, Thymine glycol D4 (6-D,methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8N2O4/c1-5(11)2(8)6-4(10)7-3(5)9/h2,8,11 H,1H3,(H2,6,7,9,10)/i1D3,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(O)C(=O)NC(=O)NC1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 6-deuterio-5,6-dihidroxi-5-(trideuteriometil)-1,3-diazinano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.153 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.074 g/mol |
| Mostrar más |