Learn More
Timina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478880 25 g Frasco de plástico 25 g
10341184 5 g Frasco de vidrio 5 g
10704481 100 g Frasco de plástico 100 g
11916521 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10478880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157850250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-71-4
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00006026
Clave InChI RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymine
Punto de fusión 316.0°C to 317.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 24,353
Índice Merck 15,9553
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (4g/L 25°C). Other solubilities: soluble in hot water, readily soluble in alkalies, sparingly soluble in ether, practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo