Learn More
Timina-2-13C-1,3-15N2, TRC
Código de producto. 30453456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453456 100 mg -
30452980 50 mg 50 miligramos
30451345 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT412149100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1397236-31-5
Fórmula molecular C4 13C H6 15N2 O2
Peso molecular (g/mol) 129.09
Sinónimo 5-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2-13C-1,3-15N2
SMILES O=C1C(C)=C[15N]([H])[13C]([15N]1[H])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymine-2-13C-1,3-15N2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i5+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0404