Descripción
Se utiliza principalmente en la formación de líneas celulares híbridas utilizando medio HAT (hipoxantina-aminopterina-timidina) para dar lugar a anticuerpos monoclonales. También se utiliza en HT y cócteles HAT para la fusión, selección y clonación de hibridomas.
La desoxitimidina se puede fosforilar con uno, dos o tres grupos de ácido fosfórico, creando respectivamente dTMP, dTDP o dTTP (mono-, di- o trifosfato de desoxitimidina). La estabilidad de la desoxitimidina bajo temperatura y presión estándar (STP) es muy alta. La timidina está catalogada como teratógeno químico.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 185 °C a 191 °C |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | soluble en agua, metanol, alcohol caliente, acetona caliente, piridina de acetato de etil caliente, ácido acético glacial y HCl (20mg/mL, solución clara e incolora); Con moderación soluble en cloroformo caliente. |
| Rotación óptica | 17.5 – 19.5° (c=1, agua) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.2 |
| Porcentaje de pureza | >99.9% |
| Forma física | Polvo |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.