Learn More
timidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11462051 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11462051 1 g
11472051 5 g
11482051 10 g
11492051 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11462051 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219475401
Se utiliza en la formación de líneas celulares híbridas donde las células se incuban en medio HAT. Timidina, MP Biomedicals , un reactivo de cultivo celular, es un nucleósido compuesto de desoxirribosa (un azúcar pentosa) unida a la base pirimidínica timina. Es muy estable y parece
Se utiliza principalmente en la formación de líneas celulares híbridas utilizando medio HAT (hipoxantina-aminopterina-timidina) para dar lugar a anticuerpos monoclonales. También se utiliza en HT y cócteles HAT para la fusión, selección y clonación de hibridomas.
La desoxitimidina se puede fosforilar con uno, dos o tres grupos de ácido fosfórico, creando respectivamente dTMP, dTDP o dTTP (mono-, di- o trifosfato de desoxitimidina). La estabilidad de la desoxitimidina bajo temperatura y presión estándar (STP) es muy alta. La timidina está catalogada como teratógeno químico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-89-5
Fórmula molecular C10H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 242.23
Clave InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nombre IUPAC 1-[4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Punto de fusión 185°C to 191°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water, methanol, hot alcohol, hot acetone, hot ethyl acetate pyridine, glacial acetic acid and HCl (20mg/mL, clear, colorless solution); sparingly soluble in hot chloroform.
Rotación óptica 17.5–19.5° (c=1, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.2
Porcentaje de pureza >99.9%
Forma física Powder