Learn More
Thymidine, MedChemExpress
Código de producto. 16402569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16402569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402569 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1150
MedChemExpress Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymidine
CAS 50-89-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N2O5
Cantidad 1 g
Sinónimo DThyd NSC 21548
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(C)=C2)=O)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 242.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism