Learn More
Timidina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymidine, methyl-D3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1091 |
| Porcentaje de pureza | >95% |