Learn More
Timidina-alfa,alfa,alfa,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymidine-alpha,alpha,alpha,6-D4 |
| CAS | 347841-67-2 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H10 N2 O5 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Thymidine-α,α,α,6-d4 (9 CI, ACI), α,α,α,6-d4-Thymidine, Thymidine-d4, Thymidine-α,α,α,6-D4, 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-(methyl-d3)pyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-6-D, 5-(Methyl-d3)-2'-deoxyuridine-6-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14 H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1[C@H]2 C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 6-deuterio-1-[(2 R,4 S,5 R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-(trideuteriometil)pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 246.2532 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1154 g/mol |
| Mostrar más |