Learn More
Thermo Scientific Chemicals Timidina, 99 %
Código de producto. 11986811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986811 100 g Frasco de vidrio 100 g
10053050 5 g Frasco de vidrio 5 g
10033433 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11986811 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226741000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-89-5
Fórmula molecular C10H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 242.23
Clave InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymidine
Absorbancia 0.62 to 0.68 (A250/A260),0.70 to 0.76 (A280/A260)
Punto de fusión 187.0°C to 189.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 159552
Condición de rotación específica + 18.50 (20.00°C c=3,H2O)
Rotación específica + 18.50
Información de solubilidad Solubility in water: 46g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, hot ethanol, hot acetone, hot, ethyl acetate and pyridine, sparingly soluble in hot chloroform
Espectrofotometría 98.0 to 102% (lambda max. 267nm,pH 7) molar absorptivity 9600+/-4%,on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino