Learn More
Sal disódica de timidina-5'-monofosfato
Description
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleoside monophosphate used to prepare thymidine diphosphate by thymidylate kinase (TMPK) which is a nucleoside monophosphate kinase. In addition to this, it serves as a constituent of deoxyribonucleic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal disódica de timidina-5′-monofosfato es un monofosfato nucleósido utilizado para preparar difosfato de timidina por timidilato quinasa (TMPK) que es una nucleósido monofosfato cinasa. Además de esto, sirve como un componente del ácido desoxirribonucleico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Thymidine-5'-monophosphate disodium salt |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 4086927 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.18 |
| Forma física | Polvo |