Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de timidina-5'-monofosfato
Código de producto. 15453459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453459 100 mg 100 miligramos
15463459 250 mg 250 miligramos
15433459 1 g 1 g
15443459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15453459 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60747.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33430-62-5 | C10H13N2Na2O8P | 366.17 g/mol
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleoside monophosphate used to prepare thymidine diphosphate by thymidylate kinase (TMPK) which is a nucleoside monophosphate kinase. In addition to this, it serves as a constituent of deoxyribonucleic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de timidina-5′-monofosfato es un monofosfato nucleósido utilizado para preparar difosfato de timidina por timidilato quinasa (TMPK) que es una nucleósido monofosfato cinasa. Además de esto, sirve como un componente del ácido desoxirribonucleico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33430-62-5
Fórmula molecular C10H13N2Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 366.17
Número MDL MFCD00023797
Clave InChI AGSQMPPRYZYDFV-ZJWYQBPBSA-L
Sinónimo tmp disodium
PubChem CID 131674985
Nombre IUPAC disodium [(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(5-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 4086927
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.18
Forma física Polvo