Learn More
Timidina 3',5'-Difosfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30456387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456387 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30456387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4100000.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 386229-77-2
Fórmula molecular C10H14N2Na2O11P2
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O11P2.2Na/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6(23-25(18,19)20)7(22-8)4-21-24(15,16)17;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,11,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(=O)(O)[O-])[C@@H](COP(=O)(O)[O-])O2)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S,5R)-3-[hidroxi(oxido)fosforilo]oxi-5-(5-metil-2,4-dioxopirimidina-1-il)oxolano-2-il]metilhidrogenfosfato
Peso molecular (g/mol) 446.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.9868