Learn More
Timidina-2'-13C (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymidine-2'-13C |
| CAS | 185553-96-2 |
| Fórmula molecular | 13CC9H14N2O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2'-13C, 2'-Deoxythymidine-2'-13C, 5-Methyl-2'-deoxyuridine-2'-13C, 5-Methyldeoxyuridine-2'-13C, DThyd-2'-13C, Deoxyribothymidine-2'-13C, Deoxythymidine-2'-13C, NSC 21548-2'-13C, Thymidin-2'-13C, Thymine 2-Desoxyriboside-2'-13C, Thymine Deoxyriboside-2'-13C, 2'-Deoxy-5-methyl-uridine-2'-13C, dT-2'-13C, Thymine-1,2-deoxy-beta-D-ribofuranoside-2'-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i2+1 |
| SMILES | CC1=CN([C@H]2[13CH2][C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)(3^{13}C)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 243.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0936 |